Learn More
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488918
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 87121-89-9
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD09834114
InChI-Schlüssel BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22467070
IUPAC-Name Ethyl-3-oxocyclobutan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Menge 5 g
Synonym ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 97%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado