Learn More
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478918
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87121-89-9
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD09834114
InChI-Schlüssel BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22467070
IUPAC-Name Ethyl-3-oxocyclobutan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Menge 1 g
Synonym ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 97%