Learn More
Ethyl 3-Oxo-3-(4-Pyridyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7053896
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26377-17-3
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00094021
InChI-Schlüssel PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2735202
IUPAC-Name Ethyl3-Oxo-3-Pyridin-4-ylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
Schmelzpunkt 53°C to 59°C
Farbe Braun
Dichte 1.155 g/mL
Brechungsindex 1.51
Menge 5 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest