Learn More
Ethyl-3-Iodbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452297
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl-3-iodbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58313-23-8
Summenformel C9H9IO2
Molekulargewicht (g/mol) 276.073
MDL-Nummer MFCD00044769
InChI-Schlüssel POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709
PubChem CID 143542
IUPAC-Name Ethyl3-Iodbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-iodobenzoate
Dichte 1.66
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5815
Menge 50 g
Beilstein 2089064
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 276.08
Reinheit (%) 99%