Learn More
Ethyl3-Dimethylaminopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Ethyl 3-dimethylaminopropionate is used in the preparation of [3-(dimethylamino)propionyl]guanidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl3-Dimethylaminopropionat wird bei der Herstellung von [3-(dimethylamino)propionyl]Guanidin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ethyl3-Dimethylaminopropionat wird bei der Herstellung von [3-(dimethylamino)propionyl]Guanidin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-dimethylaminopropionate |
Dichte | 0.915 |
Siedepunkt | 56°C to 57°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 58°C (136°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.419 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1702477 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |