Learn More
Ethyl 2-Cyclohexanoneacetat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 24731-17-7 | C10H16O3 | 184.23 g/mol
47.70 CHF - 162.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 24731-17-7
Summenformel C10H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00001638
InChI-Schlüssel ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
PubChem CID 91229
IUPAC-Name Ethyl-2-(2-oxocyclohexyl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10566684
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
118320050
5 g Glasflasche
47.70 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10744565
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
118320250
25 g Glasflasche
162.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
24731-17-7
184.23
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
91229
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
C10H16O3
MFCD00001638
ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
Ethyl-2-(2-oxocyclohexyl)acetat
Spezifikation
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Farblos bis hellgelb
>110°C
96% min. (GC)
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
MFCD00001638
ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
184.23
184.23
Flüssigkeit
24731-17-7
1.0200g/mL
Echt
C10H16O3
1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
1.02
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-2-(2-oxocyclohexyl)acetat
91229
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 246-435-1
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.