Learn More
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458716
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7210-76-6
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00123414
InChI-Schlüssel WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 343747
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Geruch Odorless
Menge 100 g
Synonym ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl thiazole, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl-thiazole, ethyl 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Formelmasse 186.22
Reinheit (%) 97%