Learn More
Ethanol, purum, ≥ 99,8 %, Honeywell™
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Summenformel | C2H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.069 |
MDL-Nummer | MFCD00003568 |
InChI-Schlüssel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC-Name | Ethanol |
SMILES | CCO |
Chemische Identifikatoren
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
Ethanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Spezifikation
Ethanol | |
0.789g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
Absoluter Alkohol | |
CH3CH2OH | |
44.6mmHg (20°C) | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
Ethanol | |
702 | |
46.07g/mol | |
purum |
64-17-5 | |
19% (60°F) | |
683°F | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
UN1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
≥99.8% |
Sicherheit und Handhabung
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Ethanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.