Learn More
Ethanol (unversteuert), Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15642490
30 kg, Edelstahlkanne
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 l
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Kunststoffflasche
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol (unversteuert)
Schmelzpunkt -114 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 96 % (V/V), nur für Lizenzinhaber
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 30 kg
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel NaHSO3
MDL-Nummer MFCD00003530
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46
Reinheit (%) 96%
Güte puriss.
Name des Produkts
Ethanol (unversteuert), Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™ >