Learn More
Ethanol, wasserfrei, denaturiert, HPLC-Qualität, 90 %, 5 % Methanol, 5 % Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426065
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Ethanol, anhydrous, denatured is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt °C to 90°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.789 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 78°C
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C (52°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.361
Prozentgehaltsbereich 90%
Dampfdruck 57 hPa (43mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1987
Beilstein 1718733
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 46.08
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet