Learn More
Ethanol absolut, 99.9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13268633
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Übertrifft die ACS-Spezifikationen, um eine bessere Konsistenz und Charakterisierung des Reagenz zu gewährleisten. J.T. Baker™ Ethanol absolut, 99.9 %, BAKER ANALYZED™ erfüllt die EPA-Methode 130.2 zur Prüfung der Wasserhärte und die FDA-Anforderungen der USA für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie.
BAKER ANALYZED™ Reagenzien sind hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Jedes mit dem Etikett BAKER ANALYZED™ gekennzeichnete Reagenz bietet eine Ist-Chargen-Analyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz. Die für diese Ermittlungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in technischen Publikationen beschriebenen Standardtestverfahren.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol, Absolut
Schmelzpunkt −114.5 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 78 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze Niedrigstwert: 3.5 Vol.-%, Höchstwert: 15 Vol.-%
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 425 °C
Geruch Alkohol
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.001 %
Titrierbare Säure Max. 0.0005 meq/g
Titrierbare Base Max. 0.0002 meq/g
Viskosität 1.2 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.2 %
Reinheit (%) Min. 99.9 % V/V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol absolut
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.