Learn More
Erbium-Stücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360659
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche unter Argon
In Glasflaschen unter Argon verpackt
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Silver Gray pieces
Dichte 9.066 g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Menge 50 g
Verpackung In Glasflaschen unter Argon verpackt
Form Stücke