Learn More
ERAB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | ERAB |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16837163
|
Proteintech
10648-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16827163
|
Proteintech
10648-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This gene encodes 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily. The gene product is a mitochondrial protein that catalyzes the oxidation of a wide variety of fatty acids, alcohols, and steroids. The protein has been implicated in the development of Alzheimer′s disease, and mutations in the gene are the cause of 2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase deficiency (MHBD). Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined.Spezifikation
ERAB | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O08756, O70351, Q99714 | |
15108, 3028, 63864 | |
ERAB Fusion Protein Ag1020 | |
Primary | |
-20°C | |
HSD17B10 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
17 beta HSD 10, 17b HSD10, ABAD, CAMR, DUPXp11.22, ERAB, HADH2, HCD2, HSD17B10, MHBD, MRPP2, MRX17, MRX31, MRXS10, SCHAD, SDR5C1, Type II HADH, XH98G2 | |
Hsd17b10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |