Learn More
EPSTI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen EPSTI1
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16858833
Unterlagen ansehen
Proteintech
11627-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16848833
Unterlagen ansehen
Proteintech
11627-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
EPSTI1 was up-regulated in breast carcinomas. The exact function of EPSTI1 is not known.
Spezifikation
Spezifikation
EPSTI1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8VDI1, Q96J88
108670, 94240
EPSTI1 Fusion Protein Ag2157
Primary
-20°C
EPSTI1
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BRESI1, EPSTI1
EPSTI1
IgG
Antigen Affinity Chromatography