Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, rein, Indikator-Gütegrad
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Eosin Y |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Beilstein | 19, IV, 2917 |
Merck Index | 15, 3658 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 511 to 519nm |
Formelmasse | 691.85 |
Verlust bei Trocknung | 10% max. |
Güte | Rein |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Eosin Y
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Eosin Y