Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin gelblich, Dinatriumsalz, rein, hochrein, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10676584
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17372-87-1
Summenformel C20H12Br4Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 745.904
MDL-Nummer MFCD00005040
InChI-Schlüssel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5'
PubChem CID 91886399
IUPAC-Name Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eosin Y
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis High purity biological stain
Farbstoffgehalt 90% min. (on dry substance)
Beilstein 19, IV, 2917
Merck Index 15, 3658
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 691.85
Verlust bei Trocknung 10% max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.018
Dichte 1.0180g/mL
Farbe Braun bis rot
Menge 500 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver