Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF260, kundenspezifische Position links zu bestätigen
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UF260F4
175.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17519145
  • 185.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
  • Klappenverschluss
  • Kundenspezifische Position links zu bestätigen
Spezifikation
Spezifikation
UF260 Ofen
Eingangsanschluss
23 mm