Learn More
Merck PureProteome™ Magnetische Beads, vernickelt
Bieten Erträge, die mit anderen magnetischen Reinigungssystemen vergleichbar sind, und sie bieten gleichzeitig hohe Reinheitsgrade
318.00 CHF - 1335.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft | 1 bis 5.5 mg/ml |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Partikelgröße | 10 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von His-markiertem rekombinantem Protein |
Typ | Magnetisches Affinitäts-Bead |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11730353
|
Merck
LSKMAGH02 |
2 x 1 ml |
318.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11750343
|
Merck
LSKMAGH10 |
10 ml |
1335.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Keine Lysat-Durchdringungl—Natürliche Zelllysate werden von magnetischen Beads verarbeitet.
- Kurze Aufarbeitungszeit—Das gesamten Protokolls ist in unter einer Stunde abgeschlossen.
- Hohe Kapazität—Bindung an 5 bis 15 mg Protein pro ml gelöster Beads
- Hohe Affinität—Bindung kann in einem Puffer mit <5 mM EDTA erfolgen
- Flexible Skalierung—Unterschiedliche Bead-Mengen ermöglicht verschiedene Proteinausbeuten.
- Flexible Elution—native oder denaturierte Proteine
- Automatisierbar—freihändiges Screening
Spezifikation
1 bis 5.5 mg/ml | |
10 μm | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |
2 °C bis 8 °C | |
Reinigung von His-markiertem rekombinantem Protein |
Sicherheit und Handhabung
- HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, nickel(2+) salt