Learn More
Merck Latexschläuche
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke:  Merck XX6700038
311.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10768241
  • 496.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laborfilterhalter oder Zyklone
10 ft.
Silikon
0.5 Zoll
305 cm