Learn More
BTX™ Elektroporationskammern::Flatpack-Kammern
Flatpack Electroporation Chambers for prokaryotic (suspension) cell electroporation applications as well as high efficiency stem cell (eukaryotic) transfection.
Marke: BTX™ 450110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drei Modellgrößen erhältlich
- Einzeln verpackt, gammabestrahlt
- 50/Pk.
Spezifikation
Bakterielle Transformation, Hefetransformation, Stammzelltransfektion | |
Edelstahl, Mylar-Kunststoff | |
Flatpack-Kammern | |
50 Pk. | |
0,56 mm | |
Steril | |
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle | |
Sicherheitsständer (450207), Einstellbarer Spalt |
ECM 630, ECM 830, ECM 2001+ und Gemini X2 und AgilePulse MAX, Agilepulse PLUS | |
BTX Elektroporatoren | |
Erfordert Teilenr. 450207, Sicherheitsständer, einstellbarer Spalt | |
0,022 in. | |
80 μl | |
Touchscreen | |
Großes Volumen |