Learn More
Thermo Scientific™ Elastase-Inhibitor II
Ein potenter irreversibler Inhibitor der humanen Neutrophilen-Elastase
Marke:  Thermo Scientific™ J65641.#0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15477009
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
-30°bis -10 °C
C20H31ClN4O7
HNE-Hemmer; MeOSuc-AAPA-CMK
Löslich in Methanol oder DMSO
Fest
Weiß
Ein potenter irreversibler Inhibitor der humanen Neutrophilen-Elastase
474,90g/mol
Feuchtigkeitsempfindlich
Signaltransduktionsreagenz