Learn More
EIF2S3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | EIF2S3 |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16808053
|
Proteintech
11162-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16898043
|
Proteintech
11162-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The initiation of protein synthesis in eukaryotic cells is regulated by interactions between protein initiation factors and RNA molecules. The eukaryotic initiation complex is composed of three subunits, designated eIF2alpha, eIF2beta and eIF2gamma (eukaryotic translation initiation factor 2 alpha, beta and gamma, respectively), all of which work in concert to form a ternary complex with GTP and tRNA in the early stages of protein synthesis. eIF2S3 (eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 3), also known as eIF2G, is a 472 amino acid protein that belongs to the gamma subfamily of GTP-binding elongation factor proteins. Existing as a heterotrimer composed of an alpha, beta and gamma chain, eIF2S3 functions to bind ribosomal subunits and catalyze the subsequent formation of preinitiationcomplexes necessary for protein synthesis.Spezifikation
EIF2S3 | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P41091 | |
1968 | |
EIF2S3 Fusion Protein Ag1650 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF2S3 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
eIF 2 gamma X, eIF 2gA, eIF 2gX, EIF2, EIF2G, EIF2gamma, EIF2S3 | |
EIF2S3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |