Learn More
EDTA (Dinatriumsalz) 0.1 M (0.2 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für komplexometrische Titrationen.
Marke:  Reagecon ED2015
Artikelnummer. 11566753
  • 87.00 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Die complexometrische Titrometrie basiert auf der Reaktion eines Metallions mit einem Liganden, um einen Komplex zu bilden.
  • Methoden wurden entwickelt, validiert und veröffentlicht, um nahezu jedes Metall im Periodensystem mit EDTA-Komplexierung nachzuweisen oder zu quantifizieren.
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.1 %
Flüssig
Titration
HDPE-Behälter
0.1 M (0.2 N)
5 l