Learn More
Ansell™ Edge™ Mittelschwere graue Handschuhe der Serie 40-517 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Beschreibung
- Die Handschuhe passen sich der Hand an und gewährleisten so eine verbesserte Beweglichkeit und Fingerfertigkeit
- Die poröse Nitrilbeschichtung leitet das Öl von der Handschuhoberfläche weg und verbessert so die Griffigkeit
- Vollständig-beschichtet
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Sicherheitsbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitrilschaum |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, KATEGORIE II EN 388: 4121, EN 1149 |
Stulpenmaterial | Nitrilschaum |
Coating Material | Nitrilschaum |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 40-517 |
Art der Handschuhstulpe | Sicherheit |
Auskleidung | Interlock-Baumwolle |
Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Edge™ Mittelschwere graue Handschuhe der Serie 40-517 aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur