Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17217056
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
ECOSURF™ EH-9 Surfactants are included in a group of chemicals that align with the 10th principle of green chemistry.
Tenside, die in einer Gruppe von Chemikalien enthalten sind, die dem 10. Prinzip der Grünen Chemie entsprechen: Natürlicher Abbau.
  • Diese chemischen Produkte sind so konzipiert, dass sie nach der Nutzung natürlich abgebaut werden können, ohne der Umwelt zu schaden.
  • ECOSURF™ EH-9-Tensid ist ein solches Reinigungsmittel als Alternative zu Octylphenolethoxylat-haltigen Reinigungsmitteln, wie z. B. Triton X™-100.
  • Dies ist ein biologisch abbaubares Tensid, das Ihren ökologischen Fußabdruck reduziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64366-70-7
Summenformel C13H28O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.36
InChI-Schlüssel LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-Ethylhexan-1-ol; 2-Methyloxiran; Oxiran
SMILES C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Spezifikation
Farbe Transparent farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssig
Trübungspunkt 10% in water: 62 to 67°C
Dichte 1.026 g/mL
pH 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Menge 500 mL
Flammpunkt 288°C (550°F)