Learn More
Ansell™ Econohands™ Extra dünne gelbe Immersionshandschuhe der Serie 87-190 aus Naturlatex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
- Die Dicke von 0.35 mm sorgt für eine hervorragende Empfindlichkeit.
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Extradünne Handschuhe |
Größe | 9 |
Modell | 87-190 |
Dicke (metrisch) | 0,35 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Gelb |
Art der Handschuhstulpe | Gerade |