Learn More
Ansell™ Econohands™ Extra dünne gelbe Immersionshandschuhe der Serie 87-190 aus Naturlatex
Artikelnummer. 12677011 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Gelbe, extradünne Econohands™ Gummilatex-Handschuhe der Serie 87-190 – sehr dünne Handschuhe für ausgezeichnete Empfindlichkeit. Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
  • Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
  • Die Dicke von 0.35 mm sorgt für eine hervorragende Empfindlichkeit.
  • Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Extradünne Handschuhe
Größe 8
Modell 87-190
Dicke (metrisch) 0,35 mm
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge 12 Paare
Beständig gegen Gegen Flüssigkeiten und mechanisch beständig
Serie 87-190