Learn More
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13569-80-7
MDL-Nummer MFCD00016071
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1360°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Stücke
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 219.5
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.5 g/mL