Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Doppelhülse, DG-geschliffen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung bei geringeren Anforderungen.
5.81 CHF - 302.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10131411
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286573309
34 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15834838
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286571205
18 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15854838
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286572501
28 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Doppelhülsen DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Kernen, geschliffen dar.
  • Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
  • Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen (nicht nach DIN)
  • Glasartikel mit zwei Hülsen ermöglicht ein Materialersparnis
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung