Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rührwelle, austauschbar, massiv
Einsatz alternativ zu Magnetrührern bei hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten.
964.00 CHF - 1220.00 CHF
Spezifikation
Menge 50/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15884638
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286305701
geschliffen
964.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15804648
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286307205
poliert
1220.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Massive DURAN™ KPG™ Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
  • Massiv
  • In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar
  • Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Spezifikation
Spezifikation
50/Packung