missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DTNA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10741-1-AP-20UL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16837323

  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The protein encoded by this gene belongs to the dystrobrevin subfamily of the dystrophin family. This protein is a component of the dystrophin-associated protein complex (DPC), which consists of dystrophin and several integral and peripheral membrane proteins, including dystroglycans, sarcoglycans, syntrophins and alpha- and beta-dystrobrevin. The DPC localizes to the sarcolemma and its disruption is associated with various forms of muscular dystrophy. Mutations in this gene are associated with left ventricular noncompaction with congenital heart defects. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.
Spezifikation

Spezifikation

DTNA
Polyclonal
Unconjugated
DTNA
Alpha dystrobrevin, D18S892E, DRP3, DTN, DTN A, DTNA, Dystrobrevin alpha, dystrobrevin, alpha, Dystrophin related protein 3, LVNC1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
13527, 1837, 307548
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9D2N4, Q9Y4J8
DTNA
DTNA Fusion Protein Ag1075
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt