Learn More
Drierite™, mit Indikator, 4 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617773
10 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite™
Namenshinweis 4 mesh
Farbe Blau
Schmelzpunkt 1450.0°C
Physikalische Form Unregelmäßige Granulate oder Stückchen
Material Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Menge 10 kg
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Verpackung Kunststoff-Fass
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
IUPAC-Name Calcium; Sulfat
Formelmasse 136.13
Name des Produkts
Drierite™, mit Indikator, 4 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >