Learn More
Dowex™ 1X2, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 1X2 |
Physikalische Form | Perlen |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Wasserrückhaltevermögen | 65 to 75% (Cl form) |
Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
Menge | 2.5 kg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
IUPAC-Name | 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid |