Learn More
Dowex™ 1X2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432591
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9085-42-1
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132715
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X2
Physikalische Form Perlen
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 65 to 75% (Cl form)
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid