Learn More
Dodecanal, 95 %, stab. mit 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447487
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Kühl lagern
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It's end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecylaldehyd wird als Duftstoff verwendet. Wird als üblicher Bestandteil in der Parfümerie verwendet. Zu den Endanwendungen gehören Seife, Waschmittel, Kosmetikprodukte und Haushaltsprodukte.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Alkohol und Propylenglycol. Unlöslich in Glycerin und Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-54-9
Summenformel C12H24O
Molekulargewicht (g/mol) 184.32
MDL-Nummer MFCD00007017
InChI-Schlüssel HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
IUPAC-Name Dodecanal
SMILES CCCCCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecanal
Namenshinweis stabilized with 250ppm BHT
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 0.835
Siedepunkt 184°C to 186°C (100 mmHg)
Flammpunkt 101°C (214°F)
Prozentgehaltsbereich 95%
Brechungsindex 1.435
Menge 500 g
Beilstein 1703917
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) 95%