Learn More
Dodecacarbonyltetracobalt, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332138
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17786-31-1
Summenformel C12Co4O12
Molekulargewicht (g/mol) 571.853
MDL-Nummer MFCD00064698
InChI-Schlüssel YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
PubChem CID 6096999
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;cobalt
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecacarbonyltetracobalt
Schmelzpunkt 60°C (dec.)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Strukturformel Co4(CO)12
UN-Nummer UN3179
Formelmasse 571.86
Reinheit (%) ≤98%
Empfindlichkeit Air Sensitive
Dichte 2.09g/mL