Learn More
Leica Microsystems DM2000 LED-Mikroskop, Standard
Ideal für komplexe Aufgaben in der Pathologie, Zytologie und vielen anderen Anwendungen. Das Leica Microsystems™ DM2000 LED-Mikroskop, Standard, kann mit einer Vielzahl von Optiken und Kontrastzubehör konfiguriert werden.
Marke:  Leica Microsystems 11888843
Additional Details : Gewicht : 8.00000kg
Artikelnummer. 13446503
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgeklügeltes modulares Design und leistungsstarke Fluoreszenz.
  • Fünfstufige Fluoreszenzachse.
  • Ideal für komplexe Aufgaben in der Pathologie, Zytologie und vielen anderen Anwendungen.
  • Für spezielle diagnostische Anforderungen ist das Mikroskop für die In-vitro-Diagnostik wie die In-vitro-Fertilisation zertifiziert.
  • Kann mit einer Vielzahl von Optik- und Kontrasttechniken konfiguriert werden, um spezifische Anforderungen für anspruchsvolle Anwendungen zu erfüllen.
  • Kann mit verschiedenen ergonomischen Geräten, wie z. B. verstellbaren Röhrchen und ergonomischen Modulen, an individuelle’ physische Anforderungen angepasst werden.
  • Die höhenverstellbaren Fokusknöpfe sind patentiert und erleichtern die Anpassung an die Handgröße und Haltung des Anwenders.
  • Langlebige LED-Anzeigen sorgen für eine helle Beleuchtung, die dem Tageslicht ähnelt und wenig Strom verbraucht.
Spezifikation
Spezifikation
Universalkondensor UCL BF/Phase/DF
4X, 10X, 40X
Helligkeit synchronisiert
Integriert
LED
DM2000-LED
Mikroskop
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen