Learn More
DL-Äpfelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
35.70 CHF - 74.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6915-15-7 |
---|---|
Summenformel | C4H6O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 134.087 |
MDL-Nummer | MFCD00064212 |
InChI-Schlüssel | BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid |
PubChem CID | 525 |
ChEBI | CHEBI:6650 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxybutandisäure |
SMILES | C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11403488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17874.36 |
500g |
35.70 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11413488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17874.0E |
2500g |
74.45 CHF
2500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
DL-Malic acid is used as a food additive. Es ist ein Bestandteil einiger künstlicher Essigaromen. Darüber hinaus wird sie bei der Herstellung chiraler Verbindungen, einschließlich des κ-Opioidrezeptors, verwendet. Es wird für die chirale Auflösung durch Kapillarelektrophorese mit Ligandenaustausch verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenDL-Malic acid is used as a food additive. Es ist ein Bestandteil einiger künstlicher Essigaromen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung chiraler Verbindungen, einschließlich κ-BeschreibungOpioidrezeptor, verwendet. Es wird für die chirale Auflösung durch Kapillarelektrophorese mit Ligandenaustausch verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ether, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
Chemische Identifikatoren
6915-15-7 | |
134.087 | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
525 | |
2-Hydroxybutandisäure |
C4H6O5 | |
MFCD00064212 | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
CHEBI:6650 | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Spezifikation
DL-Malic acid | |
130°bis 133 °C | |
C4H6O5 | |
1723539 | |
Soluble in acetone,ether,water,methanol and ethanol. | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O | |
134.087 | |
CHEBI:6650 | |
1,609 |
6915-15-7 | |
0.98 | |
MFCD00064212 | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hydroxybutandisäure | |
525 | |
134.09 | |
203 °C (397 °F) |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'einecsNumber' : 230-022-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ON7175000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen