Learn More
Divinyltindichlorid
Artikelnummer. 11354547
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7532-85-6
Summenformel C4H8Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 245.72
MDL-Nummer MFCD00058728
InChI-Schlüssel OFJXSWMLVIFLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinyltin dichloride, dichlorodivinylstannane, stannane, dichlorodiethenyl, dichloro divinyl stannane, divinyltindichloride, acmc-20al40, dichloro-bis ethenyl stannane
PubChem CID 82033
IUPAC-Name Dichlor-bis(ethenyl)stannan
SMILES Cl.Cl.C=C[SnH2]C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divinyltin dichloride
Siedepunkt 54°C to 56°C (3 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 243.69
Physikalische Form Flüssig