Learn More
Corning™ Direktantrieb (oben)
Für 8 l-, 15 l- oder 36 l-Rührer
3034.69 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333755
|
Corning™
400649 |
120 mm |
3034.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11972011
|
Corning™
402614 |
100 mm |
3034.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für 8 l-, 15 l- oder 36 l-Rührer
- Für alle Spinnerkolben der Serien 4510 und 4512.
Spezifikation
Proculture Spinnerflaschen |