Learn More
Diphenylsilandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080794
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 947-42-2 | C12H12O2Si | 216.311 g/mol
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylsilandiol wird in der Medizin, der Elektronikindustrie und in Polymermaterialien verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern. Luft- & lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947-42-2
Summenformel C12H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 216.311
MDL-Nummer MFCD00002101
InChI-Schlüssel OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech
PubChem CID 13693
IUPAC-Name Dihydroxy(diphenyl)silan
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylsilanediol
Schmelzpunkt ∼150°C (decomposition)
Menge 25 g
Strukturformel (C6H5Si(OH)2
UN-Nummer UN1325
Beilstein 2523445
Formelmasse 216.31
Reinheit (%) 98%
Geruch Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylsilanediol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diphenylsilanediol