Learn More
α,α-Diphenyl-4-Piperidinomethanol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10286760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 115-46-8
Summenformel C18H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 267.37
MDL-Nummer MFCD00066980
InChI-Schlüssel ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
PubChem CID 15723
IUPAC-Name Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol
SMILES C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α, α-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160.0°C to 163.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 13, 895
Formelmasse 267.37
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.