Learn More
Dimethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480083
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dimethylamine hydrochloride is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals like ranitidine and metformin, tramadol and amlodipine. It is used as a precursor of atrazine. It is associated with sodium acetate and used to carry out the Willgerodt- Kindler reaction to prepare amides. Its free base reacts with carbon disulfide to get dimethyldithiocarbamate which is used in rubber vulcanization. It is involved in the synthesis of dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amine by reacting with 1-methyl pyrrole and formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylaminhydrochlorid wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika wie Ranitidin und Metformin, Tramadol und Amlodipin verwendet. Es wird als Vorläufer von Atrazin verwendet. Es ist mit Natriumacetat verbunden und wird zur Durchführung der Willgerodt-Kindler-Reaktion zur Herstellung von Amiden verwendet. Seine freie Base reagiert mit Kohlenstoffdisulfid, wodurch Dimethyldithiocarbamat entsteht, das bei der Gummivulkanisation verwendet wird. Es wird bei der Synthese von Dimethyl-(1-Methylpyrrol-2-ylmethyl)-Amin durch die Reaktion mit1-Methylpyrrol und Formaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-59-2
Summenformel C2H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 81.543
MDL-Nummer MFCD00012477
InChI-Schlüssel IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
IUPAC-Name N-Methylmethanamin;hydrochlorid
SMILES CNC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 168°C to 174°C
Menge 1000 g
Beilstein 3589311
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3228
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and chloroform
Formelmasse 81.55
Reinheit (%) ≥98%