Learn More
Dimethylamin, 40 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Dimethylamin wird als Vorläufer mehrerer industriell bedeutender Verbindungen verwendet. Es reagiert mit Kohlenstoffdisulfid, um Dimethyldithiocarbamat zu ergeben, ein Vorläufer einer Familie von Chemikalien, die bei der Vulkanisierung von Gummi weit verbreitet sind.
54.00 CHF - 200.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 124-40-3
Summenformel C2H7N
Molekulargewicht (g/mol) 45.085
MDL-Nummer MFCD00008288
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
SMILES CNC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369358
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043261.KV
10 Ea.
54.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11379358
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043261.KW
50 Ea.
200.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dimethylamine is a used as a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrochemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
124-40-3
45.085
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
674
N-Methylmethanamin
C2H7N
MFCD00008288
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
CHEBI:17170
CNC
Spezifikation
Dimethylamine
0.89
Ampulle
1.37
UN1160
0.89
Fully miscible in water.
CNC
45.085
CHEBI:17170
40% w/w wässrige Lösung
124-40-3
15°C (60°F)
C2H7N
MFCD00008288
605257
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
N-Methylmethanamin
674
45.08
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-697-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen