Learn More
Dimethylsulfoxid, Reagenzienqualität, Honeywell
Artikelnummer. 15698480 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
1 gA
4 L
5 l
25 l
230 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Dichte 1.10g/mL
Menge 4 L
Explosionsgrenze 42%, 63°F
Flammpunkt 87°C (188.6°F)
Zündpunkt 573°F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Formelmasse 78.13g/mol
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Reagenz