Learn More
Dimethylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674630
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
4 x 4 L
6 x 1 l
Superkühlt leicht und schmilzt bei Raumtemperatur langsam wieder. Erstarrtes Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dass das Produkt dadurch beeinträchtigt wird.
Superkühlt leicht und schmilzt bei Raumtemperatur langsam wieder. Erstarrtes Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dass das Produkt dadurch beeinträchtigt wird.
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,7 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 16°C to 19°C
Namenshinweis for HPLC
Dichte 1.10g/mL
Siedepunkt 189°C
Menge 500 mL
Brechungsindex n20/D 1.479
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13g/mol
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte CHROMASOLV™ Plus