Learn More
(+)-Dimethyl 2,3-O-Isopropyliden-D-Tartrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677611
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 37031-30-4 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37031-30-4
Summenformel C9H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
MDL-Nummer MFCD00040504
InChI-Schlüssel ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Synonym 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
PubChem CID 688156
IUPAC-Name Dimethyl-(4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dicarboxylat
SMILES CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 139°C (21.0 hPa)
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4386 to 1.4406
Menge 10 mL
Relative Dichte 1.15
Spezifischer Drehzustand + 54.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 54
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (+)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate