Learn More
Dimedon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479402
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Reagent used in synthesis of fused 3-methylfuransDimedone is used in organic chemistry to identify the presence of aldehyde group. It is also used as a catalyst in the formation of transition-metal complexes. Further, it is also employed in colorimetry, crystallography, luminescence and spectrophotometric analysis. In addition to this, it is used in the synthesis of naturally occurring fused 3-methylfurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz, das bei der Synthese von geschmolzenem 3-Methylfurans-Dimedon verwendet wird, wird in der organischen Chemie eingesetzt, um das Vorhandensein einer Aldehydgruppe zu festzustellen. Wird auch als Katalysator bei der Bildung von Übergangsmetallkomplexen eingesetzt. Wird darüber hinaus auch in der Kolorimetrie, Kristallographie, Lumineszenz und spektralphotometrischen Analyse eingesetzt. Wird des Weiteren bei der Synthese von natürlich vorkommenden geschmolzenen 3-Methylfuranen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Benzol und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-81-8
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00001588
InChI-Schlüssel BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
IUPAC-Name 5,5-Dimethylcyclohexan-1,3-dion
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimedone
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Menge 100 g
Beilstein 471489
Merck Index 14,3242
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 98%