Learn More
Dihydrogenhexachloroiridat(IV)-Hydrat, 99 % (Metallbasis), Ir 38 bis 42 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321658
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110802-84-1
Summenformel Cl6H2Ir
Molekulargewicht (g/mol) 406.93
MDL-Nummer MFCD00149906
InChI-Schlüssel IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid
PubChem CID 16211483
SMILES [H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Farbe Schwarz
Physikalische Form Klümpchen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water
IUPAC-Name Tetrachloriridium;hydrat;dihydrochlorid
Formelmasse 406.93 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR 38 bis 42 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate