Learn More
Diethylzink, nominal 15 % w/w in Hexan, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylzinc |
Farbe | Braun bis farblos |
Dichte | 0.720 g/mL |
Flammpunkt | −40°C (−40°F) |
Strukturformel | Zn(C2H5)2 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3394 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
IUPAC-Name | Diethylzink |